Eucaliptol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,8-Cineol
110340050 110341000 110345000
ACRO110340050EA 50.6 EUR
ACRO110340050 ACRO110341000 ACRO110345000
Eucaliptol 99%
Eucaliptol
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. Ebullición: 176…177 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1,5 °C
Densidad: 0,9225 g/cm³
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167977
Núm. CAS: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN: 3271
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,03940
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4562 to 1.4582 (20°C, 589 nm)
Solubility (in ethanol (70% v/v)) 1:2
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.921 to 0.924
Specific optical rotation -0.3° to +0.3° (20°C, 589 nm) (neat)