trans-Cinamaldehído 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
110350010 110350500 110355000 110350050
ACRO110350010EA 77 EUR
ACRO110350010 ACRO110350500 ACRO110355000 ACRO110350050
trans-Cinamaldehído 99%
trans-Cinamaldehído
Formula: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 250…252 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –7,5 °C
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007000
Núm. CAS: 14371-10-9
Índice Merck: 12,02319
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 2,6-di-tert.-Butyl-p-cresol