Ácido cianoacético 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
110670010 110670250 110672500 110670050
ACRO110670010EA 158 EUR
ACRO110670010 ACRO110670250 ACRO110672500 ACRO110670050
Ácido cianoacético 97%
Ácido cianoacético
Formula: C₃H₃NO₂
Pto. Ebullición: 108 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 65…67 °C
Densidad: Min, 1.1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002677
Núm. CAS: 372-09-8
EINECS: 206-743-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,02718
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -12° (20°C, 589 nm) (neat)
Titration with HClO4 ≥97.5 %