4,5-Dicloro-o-fenilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
113640050 113640250
ACRO113640050EA 95 EUR
ACRO113640050 ACRO113640250
4,5-Dicloro-o-fenilendiamina 98%
4,5-Dicloro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Pto. Ebullición: 305 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 162…163 °C
Número MDL: MFCD00007723
Núm. CAS: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %