4,4'-Dihidroxibenzofenona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
114920050
114920250
ACRO114920050EA
48.1
EUR
ACRO114920050
ACRO114920250
4,4'-Dihidroxibenzofenona 97%
4,4'-Dihidroxibenzofenona
Formula:
C₁₃H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 375 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 217…222 °C Densidad: 1,336 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00002358 Núm. CAS: 611-99-4 EINECS: 210-288-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 217 to 222 °C |
GC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |