6-Hidroxi-1H-pirimidin-4-ona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
115080250 115081000 115085000
ACRO115080250EA 52.7 EUR
ACRO115080250 ACRO115081000 ACRO115085000
6-Hidroxi-1H-pirimidin-4-ona 98%
6-Hidroxi-1H-pirimidin-4-ona
Formula: C₄H₄N₂O₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016733
Núm. CAS: 1193-24-4
EINECS: 214-772-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %