5,6-Dimetilbencimidazol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 5,6-Dimetil-1H-bencimidazol
115980250 115981000
ACRO115980250EA 44.9 EUR
ACRO115980250 ACRO115981000
5,6-Dimetilbencimidazol 99+%
5,6-Dimetilbencimidazol
Formula: C₉H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 377 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 203…206 °C
Número MDL: MFCD00005603
Núm. CAS: 582-60-5
EINECS: 209-488-1
Índice Merck: 13,03263
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 206 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %