1,4-Dimetilpiperazina 98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
116650050 116651000
ACRO116650050EA 32.4 EUR
ACRO116650050 ACRO116651000
1,4-Dimetilpiperazina 98.5%
1,4-Dimetilpiperazina
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 131 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 0,852 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Número MDL: MFCD00006156
Núm. CAS: 106-58-1
EINECS: 203-412-0
UN: 2733
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4453 to 1.4473 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.0 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤0.0025 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %