1,3-Dimetilurea 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
116910010 116911000
ACRO116910010EA 72.2 EUR
ACRO116910010 ACRO116911000
1,3-Dimetilurea 98%
1,3-Dimetilurea
Formula: C₃H₈N₂O
Pto. Ebullición: 268 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 101…105 °C
Densidad: 1,142 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008286
Núm. CAS: 96-31-1
EINECS: 202-498-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %
Carboniz. sub. by hot H2SO4 (tartrates, etc) Passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %