2,5-Difeniloxazol 99% for scintillation
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: PPO, 2,5-Difenil-1,3-oxazol
117380250 117381000 117385000 117380025
ACRO117380250EA 39.5 EUR
ACRO117380250 ACRO117381000 ACRO117385000 ACRO117380025
2,5-Difeniloxazol 99% for scintillation
2,5-Difeniloxazol
Formula: C₁₅H₁₁NO
MW: 221,26 g/mol
Pto. Ebullición: 360 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 70…72 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005306
Núm. CAS: 92-71-7
EINECS: 202-181-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 72 °C
Additional info background: < 25 cpm
HPLC ≥98.5 %
UV transmittance ≥85 % (40% in toluene)
Color of solution ≤50 APHA (40% in toluene)
Carbonyl compounds ≤0.002 % (acetone)
Titrable acid or base ≤0.0001 meq/g