Cloroacetato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
118220010 118220025 118220100 118222500
ACRO118220010EA 68.6 EUR
ACRO118220010 ACRO118220025 ACRO118220100 ACRO118222500
Cloroacetato de etilo 99%
Cloroacetato de etilo
Formula: C₄H₇ClO₂
MW: 122,55 g/mol
Pto. Ebullición: 142…145 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1,15 g/cm³
Pto. de inflamación: 53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000932
Núm. CAS: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
UN: 1181
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,03818
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %