Cloroformiato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
118255000 118250025
ACRO118255000EA 135 EUR
ACRO118255000 ACRO118250025
Cloroformiato de etilo 99%
Cloroformiato de etilo
Formula: C₃H₅ClO₂
Pto. Ebullición: 94 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –81 °C
Densidad: 1,135 g/cm³
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000644
Núm. CAS: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,
Índice Merck: 12,03831
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % (diethyl carbonate)
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2