Cianoacetato de etilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
118280010 118282500 118280051
ACRO118280010EA 136 EUR
ACRO118280010 ACRO118282500 ACRO118280051
Cianoacetato de etilo 98+%
Cianoacetato de etilo
Formula: C₅H₇NO₂
Pto. Ebullición: 209 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001940
Núm. CAS: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Índice Merck: 13,03821
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤50 APHA
Free acid ≤10 mg/kg (as cyanoacetic acid)