Propiolato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl propynoate, 2-Propynoic acid ethyl ester, Ethyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid ethyl ester
118900050 118900250 118901000
ACRO118900050EA 50.8 EUR
ACRO118900050 ACRO118900250 ACRO118901000
Propiolato de etilo 99%
Propiolato de etilo
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 0,968 g/cm³
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009184
Núm. CAS: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %