Alcohol furfurílico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Furfurol
119790010 119790025 119790100 119792500
ACRO119790010EA 72.9 EUR
ACRO119790010 ACRO119790025 ACRO119790100 ACRO119792500
Alcohol furfurílico 98%
Alcohol furfurílico
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98.1 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –29 °C
Densidad: 1.13 g/cm³
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003252
Núm. CAS: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,04326
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %