2-Furilmetanotiol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
119810250 119811000
ACRO119810250EA 51.9 EUR
ACRO119810250 ACRO119811000
2-Furilmetanotiol 97%
2-Furilmetanotiol
Formula: C₅H₆OS
MW: 114.17 g/mol
Pto. Ebullición: 155
Densidad: 1.13 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Número MDL: MFCD00003254
Núm. CAS: 98-02-2
EINECS: 202-628-2
UN: 1228
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %