Hex-5-en-2-ona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hex-1-en-5-ona
120780050 120780200 120781000
ACRO120780050EA 29.5 EUR
ACRO120780050 ACRO120780200 ACRO120781000
Hex-5-en-2-ona 98%
Hex-5-en-2-ona
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 128…129 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008793
Núm. CAS: 109-49-9
EINECS: 203-675-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %