Ácido 5-hidroxiindol-3-ilacético 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 5-Hydroxyindole-3-acetic acid, 2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
121280010 121282500 121280050
ACRO121280010EA 243 EUR
ACRO121280010 ACRO121282500 ACRO121280050
Ácido 5-hidroxiindol-3-ilacético 99%
Ácido 5-hidroxiindol-3-ilacético
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191.19 g/mol
Pto. de fusión: 162…165 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005639
Núm. CAS: 54-16-0
EINECS: 200-195-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %