6-Metil-2-tiouracilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Metiltiouracilo
121305000 121300025
ACRO121305000EA 97.6 EUR
ACRO121305000 ACRO121300025
6-Metil-2-tiouracilo 98%
6-Metil-2-tiouracilo
Formula: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Pto. Ebullición: 351 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 330 °C (desc.)
Densidad: 1,519 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006040
Núm. CAS: 56-04-2
EINECS: 200-252-3
Índice Merck: 12,06210
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %