N-(Hidroximetil)ftalimida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
121490250 121491000
ACRO121490250EA 31.2 EUR
ACRO121490250 ACRO121491000
N-(Hidroximetil)ftalimida 97%
N-(Hidroximetil)ftalimida
Formula: C₉H₇NO₃
Pto. Ebullición: 415 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 140…145 °C
Número MDL: MFCD00005899
Núm. CAS: 118-29-6
EINECS: 204-241-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤2 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥96.0 %