Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, p-hydroxyl phenylpropanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-Propionic Acid
121750250 121750050 121751000
ACRO121750250EA 61.1 EUR
ACRO121750250 ACRO121750050 ACRO121751000
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico 98%
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. de fusión: 126…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002778
Núm. CAS: 501-97-3
EINECS: 207-931-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %