Indazol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1H-Indazol
122120050 122120250
ACRO122120050EA 91.5 EUR
ACRO122120050 ACRO122120250
Indazol 96%
Indazol
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 270 °C (743 mmHg)
Pto. de fusión: 146…150 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005691
Núm. CAS: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Índice Merck: 13,04961
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
Titration with HClO4 ≥95 %