5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio cloruro 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de 5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-2H-tetrazolio, INT, Cloruro de 5-fenil-3-(4-iodofenil)-2-(4-nitrofenil)-2H-tetrazolio
122400010 122400050 122400250
ACRO122400010EA 96.4 EUR
ACRO122400010 ACRO122400050 ACRO122400250
5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio cloruro 98%
Cloruro de 5-fenil-2-(4-iodofenil)-3-(4-nitrofenil)tetrazolio
Formula: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
MW: 505,7 g/mol
Pto. de fusión: 231 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011961
Núm. CAS: 146-68-9
EINECS: 205-676-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +6.3° to +7.3° (20°C, 589 nm) (C=4, water) (Warm at 40°C to dissolve)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dried basis)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤30 ppm