Isopreno 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Metil-1,3-butadieno, 2-Metilbuta-1,3-dieno
122670010 122670025 122671000 122675000
ACRO122670010EA 113 EUR
ACRO122670010 ACRO122670025 ACRO122671000 ACRO122675000
Isopreno 98% estabilizado
Isopreno
Formula: C₅H₈
MW: 68,12 g/mol
Pto. Ebullición: 34 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –146 °C
Densidad: 0,68 g/cm³
Pto. de inflamación: –48 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008600
Núm. CAS: 78-79-5
EINECS: 201-143-3
UN: 1218
ADR: 3,I
Índice Merck: 13,05220
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 to 250 ppm 4-tert-Butylcatechol