Ácido 4-oxovalérico 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
125140010
125141000
125142500
125140050
ACRO125140010EA
134
EUR
ACRO125140010
ACRO125141000
ACRO125142500
ACRO125140050
Ácido 4-oxovalérico 98+%
Ácido 4-oxovalérico
Formula:
C₅H₈O₃ Pto. Ebullición: 245…246 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 33…35 °C Densidad: 1,13 g/cm³ Pto. de inflamación: 98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002796 Núm. CAS: 123-76-2 EINECS: 204-649-2 ADR: 8,III Índice Merck: 13,05492 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to white to yellow to orange Liquid after melting or solid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |