2-Mercaptobenzotiazol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzotiazol-2-tiol
125450010
125450100
125452500
125450500
ACRO125450010EA
74.2
EUR
ACRO125450010
ACRO125450100
ACRO125452500
ACRO125450500
2-Mercaptobenzotiazol 95%
2-Mercaptobenzotiazol
Formula:
C₇H₅NS₂ Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 172…182 °C Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 243 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005781 Núm. CAS: 149-30-4 EINECS: 205-736-8 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 13,05893 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 172 to 180 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (60 °C, 3 hrs) |
Sulfated ash | ≤0.5 % |
Titration with NaOH | ≥94 % |
Impurity | Contains 1 to 2% oil |
UV | at 250 nm A: ≤0.05 |
Non-volatile matter | ≤0.0003 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Alkalinity | ≤0.0002 meq/g |