2-Mercapto-1-metilimidazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
125500250 125501000 125505000
ACRO125500250EA 88.9 EUR
ACRO125500250 ACRO125501000 ACRO125505000
2-Mercapto-1-metilimidazol 98%
2-Mercapto-1-metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂S
Pto. Ebullición: 280 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 140…145 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179321
Núm. CAS: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
UN: 3335
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,06000
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 2 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dried substance)