Cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
125730250 125731000
ACRO125730250EA 56.3 EUR
ACRO125730250 ACRO125731000
Cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo 99%
Cloruro de 4-metoxibencenosulfonilo
Formula: C₇H₇ClO₃S
MW: 206,65 g/mol
Pto. Ebullición: 316 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 40…42 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007446
Núm. CAS: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
GC ≥98.5 %
Uniformity coefficient ≤2.00
Moisture holding capacity 60 to 70 % (H)
Total volume capacity ≥2.60 eq/l (H)