2-Metil-5-metoxiindol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
125940050
125940250
125940010
ACRO125940050EA
147
EUR
ACRO125940050
ACRO125940250
ACRO125940010
2-Metil-5-metoxiindol 99+%
2-Metil-5-metoxiindol
Formula:
C₁₀H₁₁NO Pto. Ebullición: 145 °C (1,5 -rr) Pto. de fusión: 85…88 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005620 Núm. CAS: 1076-74-0 EINECS: 214-066-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 88 °C |
GC | ≥99.0 % |
Elemental Analysis | 14.80 to 18.83 % (S) |