4-Metilpirocatecol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
126510050 126510250 126511000 126515000
ACRO126510050EA 23.8 EUR
ACRO126510050 ACRO126510250 ACRO126511000 ACRO126515000
4-Metilpirocatecol 98%
4-Metilpirocatecol
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 251 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 62…69 °C
Pto. de inflamación: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002205
Núm. CAS: 452-86-8
EINECS: 207-214-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %