Cloroformiato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
126530050
126535000
126531000
126530025
ACRO126530050EA
46.2
EUR
ACRO126530050
ACRO126535000
ACRO126531000
ACRO126530025
Cloroformiato de metilo 99%
Cloroformiato de metilo
Formula:
C₂H₃ClO₂ MW: 94.5 g/mol Pto. Ebullición: 70…72 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –61 °C Densidad: 1.223 g/cm³ Pto. de inflamación: 5 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000639 Núm. CAS: 79-22-1 EINECS: 201-187-3 UN: 1238 ADR: 6.1 Índice Merck: 12,06123 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |