2,2'-Metiliminodietanol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-Metildietanolamina, MDEA
126720010 126720025 126722500
ACRO126720010EA 96.9 EUR
ACRO126720010 ACRO126720025 ACRO126722500
2,2'-Metiliminodietanol 99+%
2,2'-Metiliminodietanol
Formula: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
MW: 119.16 g/mol
Pto. Ebullición: 247
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1.038 g/cm³
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002848
Núm. CAS: 105-59-9
EINECS: 203-312-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4675 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %