2,4-Dihidroxibenzoato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
126730250 126730050 126731000
ACRO126730250EA 106 EUR
ACRO126730250 ACRO126730050 ACRO126731000
2,4-Dihidroxibenzoato de metilo 97%
2,4-Dihidroxibenzoato de metilo
Formula: C₈H₈O₄
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 116…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002276
Núm. CAS: 2150-47-2
EINECS: 218-428-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 121 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %