2-Metilfurano 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
126830010 126830050 126832500
ACRO126830010EA 134 EUR
ACRO126830010 ACRO126830050 ACRO126832500
2-Metilfurano 99% estabilizado
2-Metilfurano
Formula: C₅H₆O
Pto. Ebullición: 63…66 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –88,7 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: –26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003248
Núm. CAS: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.01 % hydroquinone