N-Metilmaleimida 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-1H-pyrrole-2,5-dione
127080050 127080250 127081000
ACRO127080050EA 71.9 EUR
ACRO127080050 ACRO127080250 ACRO127081000
N-Metilmaleimida 97%
N-Metilmaleimida
Formula: C₅H₅NO₂
MW: 111,1 g/mol
Pto. Ebullición: 194 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 93…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005508
Núm. CAS: 930-88-1
EINECS: 213-226-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 98 °C
GC ≥96.0 %