Metilo metacrilato 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Metacrilato de metilo
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
127140010 127140025 127140250 127140100
ACRO127140010EA 58 EUR
ACRO127140010 ACRO127140025 ACRO127140250 ACRO127140100
Metilo metacrilato 99% estabilizado
Metilo metacrilato
Formula: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
MW: 100.12 g/mol
Pto. Ebullición: 100 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –48 °C
Densidad: 0.93 g/cm³
Pto. de inflamación: 8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008587
Núm. CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3 II
IR: 01-2119452498-28
Índice Merck: 14,5941
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 110 ppm MEHQ
Acidity ≤0.005 % (as methacrylic acid)