Dimetilsulfona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
127780050 127785000 127780025
ACRO127780050EA 37.1 EUR
ACRO127780050 ACRO127785000 ACRO127780025
Dimetilsulfona 98%
Dimetilsulfona
Formula: C₂H₆O₂S
Pto. Ebullición: 238 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 107…111 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (110 °C)
Pto. de inflamación: 143 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007566
Núm. CAS: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Índice Merck: 13,03284
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %