1-Metil-2-tiourea 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
127900250 127901000
ACRO127900250EA 45.1 EUR
ACRO127900250 ACRO127901000
1-Metil-2-tiourea 97%
1-Metil-2-tiourea
Formula: C₂H₆N₂S
Pto. de fusión: 118…123 °C
Número MDL: MFCD00004938
Núm. CAS: 598-52-7
EINECS: 209-936-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 123 °C
HPLC ≥96.0 %