cis-9-Octadecen-1-ol ca, 60%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: cis-Octadec-9-en-1-ol
129530010 129530025
ACRO129530010EA 75.7 EUR
ACRO129530010 ACRO129530025
cis-9-Octadecen-1-ol ca, 60%, grado técnico
cis-9-Octadecen-1-ol
Formula: C₁₈H₃₆O
MW: 268.48 g/mol
Pto. Ebullición: 207 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 0.84 g/cm³
Pto. de inflamación: 170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002993
Núm. CAS: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Índice Merck: 12,06968
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC 60 % Typical