4-Fenoxianilina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
130231000 130230050 130235000
ACRO130231000EA 73.7 EUR
ACRO130231000 ACRO130230050 ACRO130235000
4-Fenoxianilina 97%
4-Fenoxianilina
Formula: C₁₂H₁₁NO
Pto. Ebullición: 140 °C (3hPa)
Pto. de fusión: 82…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007862
Núm. CAS: 139-59-3
EINECS: 205-367-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to green-brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %