N-Fenilmaleimida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
130710250 130711000
ACRO130710250EA 62.7 EUR
ACRO130710250 ACRO130711000
N-Fenilmaleimida 97%
N-Fenilmaleimida
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. Ebullición: 162…163 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 86…90 °C
Número MDL: MFCD00005502
Núm. CAS: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,07452
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥96.0 %