Ácido fenilpropiolico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
130850050 130850250
ACRO130850050EA 42.4 EUR
ACRO130850050 ACRO130850250
Ácido fenilpropiolico 97%
Ácido fenilpropiolico
Formula: C₉H₆O₂
Pto. Ebullición: 294 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 136…139 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004361
Núm. CAS: 637-44-5
EINECS: 211-285-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g