Ftalaldehído 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Ftalaldehído, OPA
131080050 131080250 131081000 131085000
ACRO131080050EA 77.3 EUR
ACRO131080050 ACRO131080250 ACRO131081000 ACRO131085000
Ftalaldehído 98+%
Ftalaldehído
Formula: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Pto. Ebullición: 83…84 °C (1hPa)
Pto. de fusión: 54…57 °C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003335
Núm. CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥98.0 %