Ftalimida 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Phthalic acid imide
131100010 131101000 131105000 131100025
ACRO131100010EA 54.1 EUR
ACRO131100010 ACRO131101000 ACRO131105000 ACRO131100025
Ftalimida 99%
Ftalimida
Formula: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Pto. Ebullición: 366 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: >233,5 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005881
Núm. CAS: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Índice Merck: 12,07529
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 236 °C
HPLC ≥98.5 %