Ácido propiolico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Acetylenecarboxylic Acid, 2-Propynoic acid
131500100 131500250 131501000
ACRO131500100EA 109 EUR
ACRO131500100 ACRO131500250 ACRO131501000
Ácido propiolico 98%
Ácido propiolico
Formula: C₃H₂O₂
MW: 70,05 g/mol
Pto. Ebullición: 153…157 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 1,13 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004360
Núm. CAS: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,08006
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1,4305 to 1,4345 (20 °C, 589 nm)
Titration with NaOH 97,5 to 102,5 %