2-Piridilmetanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
131990250 131991000
ACRO131990250EA 53.4 EUR
ACRO131990250 ACRO131991000
2-Piridilmetanol 98%
2-Piridilmetanol
Formula: C₆H₇NO
Pto. Ebullición: 223 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 1,13 g/cm³
Pto. de inflamación: 117 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006348
Núm. CAS: 586-98-1
EINECS: 209-592-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %