Pirrol-2-carbaldehído 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
132060250 132061000 132060050
ACRO132060250EA 147 EUR
ACRO132060250 ACRO132061000 ACRO132060050
Pirrol-2-carbaldehído 99%
Pirrol-2-carbaldehído
Formula: C₅H₅NO
Pto. Ebullición: 217 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 43…47 °C
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005217
Núm. CAS: 1003-29-8
EINECS: 213-705-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Low melting crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥98.5 %