D(-)-Ribosa 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
132360250 132361000 132360050 132365000
ACRO132360250EA 86.7 EUR
ACRO132360250 ACRO132361000 ACRO132360050 ACRO132365000
D(-)-Ribosa 99+%
D(-)-Ribosa
Formula: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Pto. Ebullición: 331
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135453
Núm. CAS: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Índice Merck: 12,08371
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (40°C, 5 h, 20 Torr)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -19.2° to -20.8° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm