(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-THFA, (±)-2-Hidroximetiltetrahidrofurano
138180010 138180025
ACRO138180010EA 55.5 EUR
ACRO138180010 ACRO138180025
(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico 98%
(±)-Alcohol tetrahidrofurfurílico
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Pto. Ebullición: 178 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 1,0543 g/cm³
Pto. de inflamación: 74 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005372
Núm. CAS: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Índice Merck: 12,09353
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA