Tetrametilurea 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetramethylurea, 1,1,3,3-Tetramethylurea
138491000 138492500 138490010
ACRO138491000EA 84.3 EUR
ACRO138491000 ACRO138492500 ACRO138490010
Tetrametilurea 99%
Tetramethylurea
Formula: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 174…178 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 0,9879 g/cm³
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008319
Núm. CAS: 632-22-4
EINECS: 211-173-9
Índice Merck: 12,09368
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %